Kluczowe dokumenty
92052
(+)-Sparteine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Pachycarpine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]/D +17.0±1.5°, c = 1 in ethanol
ciąg SMILES
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
Klucz InChI
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)