Merck
712264
Sigma-Aldrich
Cytisine
≥99.0% (HPLC), ≥99%
Synonim(y):
(−)-Cytisine, (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-1,5-methano-8H-pyrido[1,2a][1,5]diazocin-8-one, (1S,9S)-3,11-Diazatricyclo[7.3.1.03,8]trideca-5,7-dien-4-one, Baptitoxin, Laburnin, Sophorine, Ulexine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -108±3°, c = 1% in ethanol
bp
218 °C/2 mmHg (lit.)
mp
154-156 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1C=CC=C2C3CNCC(C3)CN12
InChI
1S/C11H14N2O/c14-11-3-1-2-10-9-4-8(5-12-6-9)7-13(10)11/h1-3,8-9,12H,4-7H2/t8-,9+/m0/s1
Klucz InChI
ANJTVLIZGCUXLD-DTWKUNHWSA-N
Opis ogólny
Cystyna ((1R,5S)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-1,5-metano-8H-pirydo[1,2a][1,5]diazocin-8-on) wykazuje klasyczne działanie przeciwdepresyjne w różnych zwierzęcych modelach skuteczności przeciwdepresyjnej. Badania spektralne w podczerwieni i Ramana sugerują, że ma on dwa stabilne konformery.
Stwierdzono, że cytyzyna jest skuteczniejsza niż nikotynowa terapia zastępcza w pomaganiu palaczom w rzuceniu palenia. Jest to częściowy agonista receptora nikotynowego α4 β2. Jest to alkaloid roślinny, który jest komercyjnie ekstrahowany do stosowania jako lek na rzucenie palenia. Opisano przygotowanie częściowego agonisty nikotyny cytyzyny poprzez sprzężenie "in situ" Stille'a lub Suzuki biarylopirydyny. Cytyzyna jest konkurencyjnym częściowym agonistą receptorów nikotynowych acetylocholiny (nACh) zawierających podjednostkę α4, podczas gdy w przypadku homomerycznych receptorów α7-nACh zachowuje się jak pełny agonista o stosunkowo niższej sile działania.
Zastosowanie
Cystyna może być stosowana jako substytut nikotyny w terapii uzależnienia od nikotyny.
Cytyzyna jest odpowiednia do stosowania w badaniu mającym na celu porównanie wpływu warenikliny i cytyzyny na spożycie etanolu przez szczury hodowane od wielu pokoleń jako osoby pijące duże ilości etanolu.
Działania biochem./fizjol.
Potent agonist at α3β4 and α7 nicotinic acetylcholine receptors and partial agonist at α4β2 nicotinic acetylcholine receptors.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
B T O'Neill et al.
Organic letters, 2(26), 4201-4204 (2001-01-11)
[reaction:see text] The nicotine partial agonist cytisine was prepared in five steps featuring an "in situ" Stille or Suzuki biaryl pyridine coupling. Differentiation of the pyridyl rings was accomplished via selective benzylation and then reduction of a pyridinium ring. The
Ramón Sotomayor-Zárate et al.
Psychopharmacology, 227(2), 287-298 (2013-01-25)
Neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) are pharmacological targets that have recently been implicated in the reinforcing effects of many drugs of abuse, including ethanol. Varenicline and cytisine are nAChR partial agonists in clinical use as smoking cessation aids. However, their
Experimental (FT-IR and Raman) and theoretical (DFT) studies on the vibrational dynamics in cytisine.
Gornicka E, et al.
Vibrational Spectroscopy, 36(1), 105-115 (2004)
Y E Slater et al.
Neuropharmacology, 44(4), 503-515 (2003-03-21)
Cytisine (cy) is a potent and competitive partial agonist at alpha4 subunit-containing nicotinic acetylcholine (nACh) receptors while at homomeric alpha7-nACh receptors it behaves as a full agonist with a relatively lower potency. In the present study, we assessed the effects
Michael J Marks et al.
Journal of neurochemistry, 130(2), 185-198 (2014-03-26)
Nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) of the α6β2* subtype (where *indicates the possible presence of additional subunits) are prominently expressed on dopaminergic neurons. Because of this, their role in tobacco use and nicotine dependence has received much attention. Previous studies have
Produkty
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning (+)-Sparteine Surrogate.