920193
Cyrene™ 2-Methyltetrahydrofuran Blend
BioRenewable, DMF and NMP Substitute
Synonim(y):
Roztwór 2-MeTHF, Roztwór 2-metylotetrahydrofuranu, Rozwiązanie Cyrene
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
zawiera
30-80 ppm BHT as stabilizer
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
renewable carbon content
100%
gęstość
1.153 g/mL
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
Ta mieszanka Cyrene™ jest alternatywą dla NMP i DMF w wielu reakcjach sprzęgania krzyżowego. Ani Cyrene™, ani 2-metylotetrahydrofuran nie mają żadnych obaw związanych z genotoksycznością lub mutagennością, co czyni je znacznie bezpieczniejszymi alternatywami dla tradycyjnych rozpuszczalników aprotycznych.
Ta nowa mieszanka jest częścią naszej linii produktów Biorenewable, co oznacza, że jest wytwarzana z zasobów odnawialnych i nie konkuruje z zasobami żywności do jej produkcji, dzięki czemu jest bardziej zrównoważona środowiskowo w przyszłości. Materiał został również niezależnie certyfikowany jako w 100% odnawialny węgiel.
Zastosowanie
- HATU Amide Coupling - Zastępuje DMF w reakcjach sprzęgania amidów i dipeptydów.
- Reakcja sprzęgania Suzuki-Miyaura.
- Reakcja sprzęgania Sonogashira.
- Redukcyjna reakcja homosprzęgania.
Cechy i korzyści
- Niezależny certyfikat 100% odnawialnego węgla.
- Zbliżone właściwości fizyczne do NMP i DMF przy zachowaniu wysokiej wydajności reakcji.
- Produkowane w sposób zrównoważony i mniej niebezpieczne dla środowiska niż bardziej tradycyjne ropopochodne rozpuszczalniki aprotonowe
- Zarówno Cyrene, jak i 2-MeTHF są również znacznie bezpieczniejsze w obsłudze, bez obaw o genotoksyczność innych rozpuszczalników.
- Ma niższą lepkość niż czysty Cyrene, dzięki czemu jest bardziej zoptymalizowany pod kątem zautomatyzowanych procesów.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).