Merck
91906
Supelco
2-[Hydroxy(methyl)phosphinyl]acetic acid
analytical standard
Synonim(y):
MPA
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H7O4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
98.0-102.0% (T)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
mp
93-96 °C
Format
neat
ciąg SMILES
OC(CP(O)(C)=O)=O
InChI
1S/C3H5O4P/c4-2-8(7)1-3(5)6/h4H,1-2H2/p+1
Klucz InChI
WDRKKPROFBHWLL-UHFFFAOYSA-O
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)