Kluczowe dokumenty
91009
Diisopropyl phthalate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(1-methylethyl) ester, NSC 15315, Phthalic acid diisopropyl ester
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
warunki przechowywania
under inert gas (argon)
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
gęstość
1.063 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3
Klucz InChI
QWDBCIAVABMJPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)