Merck
91004
Supelco
Tangeretin
analytical standard
Synonim(y):
4′,5,6,7,8-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 53909, NSC 618905, Ponkanetin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.37
Beilstein:
351695
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤5.0% water
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C20H20O7/c1-22-12-8-6-11(7-9-12)14-10-13(21)15-16(23-2)18(24-3)20(26-5)19(25-4)17(15)27-14/h6-10H,1-5H3
Klucz InChI
ULSUXBXHSYSGDT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Tangeretin is a flavonoid found in the peel of citrus fruits where it most likely provides natural resistance to fungi. Tangeretin has been shown to counteract tumor promoter-induced inhibition of intercellular communication and to inhibit cell proliferation in several cancer lines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marc E Brack et al.
Advances in experimental medicine and biology, 505, 135-139 (2002-06-27)
Two effects of the citrus methoxyflavone tangeretin on cell-cell interactions are biologically relevant. Firstly, tangeretin upregulates the function of the E-cadherin/catenin complex in human MCF-7/6 breast carcinoma cells. This leads to firm cell-cell adhesion and inhibition of invasion in vitro.
Takeshi Saito et al.
Biochemical and biophysical research communications, 456(3), 799-803 (2014-12-17)
Polymethoxylated flavones (PMFs) are found in the peel tissues of some citrus species. Here, we report that PMFs, such as nobiletin, potentiate the cytolytic activity of KHYG-1 natural killer (NK) leukemia cells. Nobiletin markedly enhanced the expression of granzyme B