Kluczowe dokumenty
909491
4-Azidobenzoic acid
≥97%
Synonim(y):
4-N3-benzoic acid, 4-Azido-benzoic acid, P-Azidobenzoic acid, Benzoic acid, 4-azido-
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97%
Formularz
powder
dostępność
available only in USA
mp
175 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-5(2-4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Klucz InChI
PQXPAFTXDVNANI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Self-react. B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Blood, Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)