Kluczowe dokumenty
90689
Lithol Rubine BK
analytical standard
Synonim(y):
E180, 3-Hydroxy-4-[(4-methyl-2-sulfophenyl)azo]-2-naphthoic acid calcium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[Ca++].Cc1ccc(N=Nc2c(O)c(cc3ccccc23)C([O-])=O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H14N2O6S.Ca/c1-10-6-7-14(15(8-10)27(24,25)26)19-20-16-12-5-3-2-4-11(12)9-13(17(16)21)18(22)23;/h2-9,19H,1H3,(H,22,23)(H,24,25,26);/q;+2/p-2/b20-16-;
Klucz InChI
WANIKCLUTOABTP-LRZQPWDCSA-L
Opis ogólny
Ten produkt jest dostarczany przez Sigma-Aldrich jako czysty standard do precyzyjnej kontroli jakości produktów spożywczych. W Unii Europejskiej numery E są używane jako kody dodatków barwiących do żywności. Numery E 100-199 obejmują nie tylko sztuczne barwniki spożywcze pochodzące z ropy naftowej, ale także naturalne dodatki pochodzące ze źródeł takich jak warzywa, owady lub mieszanki wykonane z naturalnych środków spożywczych.
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)