Kluczowe dokumenty
90554
Millipore
UVM Listeria Selective Enrichment Broth, modified I & II
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Listeria Enrichment Medium Base, UVM, University of Vermont Medium, modified
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
Formularz
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
beef extract, 5.0 g/L
casein enzymic hydrolysate, 5.0 g/L
disodium hydrogen phosphate, 12.0 g/L
esculin, 1.0 g/L
monopotassium hydrogen phosphate, 12.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 20.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.4±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
pathogen testing
sample preparation
microbiology
przydatność
selective for Listeria spp.
Zastosowanie
Listeria Enrichment Medium Base (UVM Medium) is used for selective isolation and cultivation of Listeria monocytogenes from clinical specimens.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 27,17 grama w 500 ml wody destylowanej. W razie potrzeby podgrzać do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Schłodzić do temperatury 50°C i aseptycznie dodać uwodnioną zawartość 1 fiolki Listeria UVM Supplement I (nr kat. 50195) w celu pierwotnego wzbogacenia lub 1 fiolki Listeria UVM Supplement II (nr kat. 50279) w celu wtórnego wzbogacenia. Dobrze wymieszać i dozować według potrzeb.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)