90273
BSM Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonim(y):
Bifidus Selective Medium Broth
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.8±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
selective for Bifidobacterium spp.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Bifidobakterie są ważnymi wskaźnikami kontroli jakości w produkcji wyrobów mleczarskich. Bifidobacteria Selective Media (BSM) pozwala na łatwą i szybką kontrolę jakości jogurtu.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning the selective media for Bifidobacteria.
Probiotics are defined as live bacteria with beneficial effects to the health of the host organism. Pimarily lactic acid bacteria (LAB) and bifidobacteria are used as probiotics, however certain yeasts and bacilli are also known to have positive effects
Molecular biology-based methods, like PCR, can be used for lactobacilli detection.