90092
Barium Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L Ba in nitric acid (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
1 g/L Ba in nitric acid (nominal concentration)
metody
AAS: suitable
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Opis ogólny
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)