Kluczowe dokumenty
90026
Isoproturon
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
3-(4-Isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
100
300
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(NC(=O)N(C)C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-9(2)10-5-7-11(8-6-10)13-12(15)14(3)4/h5-9H,1-4H3,(H,13,15)
Klucz InChI
PUIYMUZLKQOUOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Izoproturon to systemiczny herbicyd pochodny fenylomocznika, szeroko stosowany do przedwschodowego i powschodowego zwalczania rocznych traw i chwastów szerokolistnych w pszenicy, jęczmieniu i życie. Ten selektywny herbicyd jest wchłaniany przez korzenie i liście i hamuje transport elektronów w fotosystemie II (PS II) poprzez wiązanie się z białkiem D1 w błonie tylakoidu.
Izoproturon został wykryty na całym świecie w glebie, wodach gruntowych, wodach powierzchniowych, a nawet w wodzie pitnej, przekraczając wartość progową 0,1 μg L-1, w wyniku czego Unia Europejska (UE) postanowiła zakazać jego stosowania w 2016 roku. UE sklasyfikowała go jako priorytetowe mikrozanieczyszczenie i uregulowała jego najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości (NDP) na poziomie 0,3 μg L-1 dla śródlądowych wód powierzchniowych.
Zastosowanie
- W celu wyjaśnienia wpływu izoproturonu na wzrost, reakcje fizjologiczne i biochemiczne pszenicy(Triticum aestivum).
- Opracowanie elektrody z węgla szklistego na bazie polimeru wdrukowanego molekularnie (MIP) do elektrochemicznego wykrywania izoproturonu w wodzie.
- Przeprowadzenie wstępnej obróbki fizykochemicznej w celu fotokatalitycznego zniszczenia metobromuronu i izoproturonu za pomocą różnych zaawansowanych procesów utleniania (AOP) w małym fotoreaktorze wsadowym i przy bezpośrednim świetle słonecznym.
- Zbadanie degradacji izoproturonu przy użyciu lakazy Trametes versicolor i jej systemów mediatorów lakazy oraz zbadanie wpływu parametrów operacyjnych (pH, temperatura, jony metali i PEG) na proces degradacji.
- Zbadanie wpływu pH i roli materii organicznej w adsorpcji izoproturonu na trzech różnych rodzajach gleb i na kwarcu jako naturalnych adsorbentach.
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)