Kluczowe dokumenty
89353
Density Standard 1191 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Synonim(y):
Dimethyl phthalate, DMP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
temp. samozapłonu
1033 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
H&D Fitzgerald Ltd.
współczynnik refrakcji
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
gęstość
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
ciąg SMILES
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Wyprodukowany i zweryfikowany w akredytowanym laboratorium ISO 17025, zgodnie z UKAS
- Wiąże się z tym niepewność +/- 0,010 kg/m3
- Dostarczany w szczelnie zamkniętej szklanej ampułce o pojemności 10 ml w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy.
- Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności dla skutecznego audytu
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
294.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
146.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?