Kluczowe dokumenty
85766
Millipore
m-Endo Agar LES
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Membrane Endo Agar LES
About This Item
Kod UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
casein hydrolysate, 3.7 g/L
di-potassium hydrogen phosphate, 3.3 g/L
lactose, 9.4 g/L
pararosanilin (fuchsin), 0.8 g/L
peptone from meat, 3.7 g/L
potassium hydrogen phosphate, 1 g/L
sodium chloride, 3.7 g/L
sodium deoxycholate, 0.1 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.05 g/L
sodium sulfite, 1.6 g/L
tryptose, 7.5 g/L
yeast extract, 1.2 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.2±0.2±25 °C
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
przydatność
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Proteus spp.
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for coliforms
Zastosowanie
m-Endo Agar LES can be used for the enumeration of coliforms in water using the Membrane filter technique for coliform enumeration. This method is more reliable and precise than MPN multiple test. It follows the two step membrane filter procedure using Lauryl Sulfate Broth (Cat. No. 17349) as a preliminary enrichment, resulting in higher coliform counts.
Uwaga dotycząca przygotowania
Suspend 51 g in 1 litre of distilled water containing 20 ml of ethanol 96 %. Boil to dissolve completely. Do not autoclave! Cool to 45-50°C and dispense 4 ml amounts into 50-60 mm Petri dishes and allow to solidify. The agar should be at least 1.5mm depth. Do not expose plates to direct sunlight.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ronald M. Atlas
Handbook of Microbiological Media null