81988
Methyl propionate
analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
temp. samozapłonu
876 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
13 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.376
tw
79 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
gęstość
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
28.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?