Merck
80507
Millipore
Bile esculin disks
suitable for microbiology
Synonim(y):
Esculin Bile Disks
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
linia produktu
BioChemika
Poziom jakości
Postać
disc
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Zastosowanie
clinical testing
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Streptococcus spp.
Opis ogólny
Used for rapid detection of esculin hydrolysis in presence of bile for differentiating group D streptococci from non-group D streptococci. Group D streptococci hydrolyzes the esculin to esculetin and dextrose. Esculetin reacts with an iron salt such as ferric citrate to form a blackish-brown colored complex.
Komponenty
Sterile filter paper discs (50 pcs, diameter 6 mm) impregnated with esculin.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.