Kluczowe dokumenty
80165
Phytane
analytical standard
Synonim(y):
2,6,10,14-Tetramethylhexadecane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
69-71 °C/0.001 mmHg (lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C20H42/c1-7-18(4)12-9-14-20(6)16-10-15-19(5)13-8-11-17(2)3/h17-20H,7-16H2,1-6H3
Klucz InChI
GGYKPYDKXLHNTI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?