Merck
79251
Supelco
Phosphonoacetic acid solution
TraceCERT®, 31P-qNMR Standard, 5 mg/g in D2O, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)2P(O)CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
klasa czystości
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
5 mg/g in D2O
metody
qNMR: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C2H5O5P/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
Klucz InChI
XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)