Kluczowe dokumenty
284270
Phosphonoacetic acid
98%
Synonim(y):
(Carboxymethyl)phosphonic acid, 2-Phosphonoacetic acid, Fosfonoacetic acid, Phosphonacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder or crystals
mp
143-146 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C2H5O5P/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
Klucz InChI
XUYJLQHKOGNDPB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?