Merck
78889
Supelco
Osthole
analytical standard
Synonim(y):
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcoumarin, Osthol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
Klucz InChI
MBRLOUHOWLUMFF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Aktywny składnik Cnidium monnieri, tradycyjnej medycyny chińskiej stosowanej ze względu na działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwlipemiczne. Znacznie zmniejszył akumulację lipidów w modelu przepiórczym. Jego neuroprotekcyjny wpływ na cytotoksyczność indukowaną MPP(+) w komórkach PC12 wspiera stosowanie osthole jako środka terapeutycznego w leczeniu zaburzeń neurodegeneracyjnych. Tłumienie ekspresji syntazy kwasów tłuszczowych w komórkach raka piersi z nadekspresją HER2 wskazuje na osthole jako obiecujący środek do chemioterapii.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ola D Alabi et al.
Life sciences, 102(2), 105-110 (2014-03-25)
Osthole, a coumarin derivative, has been used in Chinese medicine and studies have suggested a potential use in treatment of diabetes and cancers. Therefore, we investigated the effects of osthole and other coumarins on GLUT1 activity in two cell lines