Merck
76734
Supelco
Daminozide-(dimethyl-d6) hydrochloride
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Succinic acid mono[2,2-di(methyl-d3)hydrazide] hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D6H6N2O3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
202.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
agriculture
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CCC(NN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)=O.Cl
Klucz InChI
NKMJPUKNMIGCFK-TXHXQZCNSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek daminozydu(dimetylo-d6) jest znakowanym izotopowo analogiem regulatora wzrostu roślin daminozydu,, w którym wszystkie protony dimetylowe są zastąpione deuterem.
Zastosowanie
Związki znakowane izotopami są coraz częściej wykorzystywane w spektrometrii mas z rozcieńczeniem izotopowym (IDMS) do ilościowej analizy pestycydów. Główną zaletą stosowania techniki IDMS jest to, że związki znakowane izotopami mają prawie takie same właściwości fizyczne jak ich nieznakowane analogi, a zatem wykazują identyczne zachowanie podczas procesu przygotowania próbki. Pomaga to w przezwyciężeniu problemów związanych z efektami matrycy, które zazwyczaj występują w zwykłej analizie LC-MS/GC-MS, potencjalnie skutkując stronniczymi wynikami. Poprzez dodanie do próbki przed jej przygotowaniem analogu znakowanego izotopem, można określić i skompensować utratę analitu, która prowadzi do efektów matrycy.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)