Merck
77536
Supelco
Poncirin
analytical standard
Synonim(y):
(S)-5,7-Dihydroxy-4′-methoxyflavanone-7-[2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside], 4′-O-Methylnaringin, Isosakuranetin-7-neohesperidoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H34O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.56
Beilstein:
74301
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤10.0% water
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O14/c1-11-21(32)23(34)25(36)27(38-11)42-26-24(35)22(33)19(10-29)41-28(26)39-14-7-15(30)20-16(31)9-17(40-18(20)8-14)12-3-5-13(37-2)6-4-12/h3-8,11,17,19,21-30,32-36H,9-10H2,1-2H3/t11-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
Klucz InChI
NLAWPKPYBMEWIR-SKYQDXIQSA-N
Opis ogólny
Poncirin jest glikozydem flawanonu, który jest izolowany z wodnego ekstraktu owoców Poncirus trifoliata. Wiadomo, że wykazuje właściwości farmakologiczne, takie jak działanie przeciwbakteryjne
i przeciwzapalne.
Zastosowanie
Poncyryna może być stosowana jako wzorzec odniesienia do oznaczania poncyryny w ekstrakcie z owoców pomarańczy przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem diodowym (HPLC-DAD).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Poncirin (with other flavonoids of the bitter orange) was tested as a control agent for mosquito infestation, and was found to be larvacidal, to repel females from egg-laying on treated water, and to repel insects from biting topically treated human volunteers.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Inhibition of LPS-induced iNOS, COX-2 and cytokines expression by poncirin through the NF-kappaB inactivation in RAW 264.7 macrophage cells.
Kim B-J, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 30(12), 2345-2351 (2007)
Determination of flavanones in orange juices obtained from different sources by HPLC/DAD.
Silva CRCL, et al.
Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2014(1-3), 54-59 (2014)
Poncirin promotes osteoblast differentiation but inhibits adipocyte differentiation in mesenchymal stem cells.
Yoon Y-H, et al.
European Journal of Pharmacology, 664(1-3), 54-59 (2011)
Anti-Helicobacter pylori activity of the metabolites of poncirin from Poncirus trifoliata by human intestinal bacteria.
Kim B-J, et al.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 22(4), 422-424 (1999)