Merck
74033
Supelco
Sudan II
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
1-(2,4-Xylylazo)-2-naphthol, Solvent Orange 7
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.33
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
metody
gas chromatography (GC): suitable
mp
156-158 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O/c1-12-7-9-16(13(2)11-12)19-20-18-15-6-4-3-5-14(15)8-10-17(18)21/h3-11,21H,1-2H3/b20-19+
Klucz InChI
JBTHDAVBDKKSRW-FMQUCBEESA-N
Opis ogólny
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane w certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
448.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
231.6 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)