72549
Nitrate ionophore - cocktail A
Selectophore™
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
Selectophore™
Formularz
liquid
skład
Methyltriphenylphosphonium bromide, 0.25 wt. % (130079)
Nitrocellulose, moistened with 2-propanol (35%), 1.93 wt. %
2-Nitrophenyl octyl ether, 16.25 wt. % (73732)
Poly(vinyl chloride), 5.75 wt. % (81392)
Tetrahydrofuran, 74.32 wt. % (87369)
Tridodecylmethylammonium nitrate, 1.50 wt. % (91664)
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)