Key Documents
70153
Selenite Broth (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
bacteriological peptone, 5.0 g/L
lactose, 4.0 g/L
sodium phosphate, 10.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
pH końcowe
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
selective for Salmonella spp.
selective for Shigella spp.
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?