Kluczowe dokumenty
70116
Nutrient Agar No 2
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Polecane produkty
agency
according to ISO 16654:2001
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
meat extract, 3 g/L
peptone, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
przydatność
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Shigella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Ogólne wytyczne dotyczące wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae w żywności zgodnie z normami EN-ISO 8523:1991 i EN-ISO 4832:1991.
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.