Kluczowe dokumenty
68075
Millipore
C. perfringens Millichrome plus Supplement 2
suitable for microbiology
Synonim(y):
Suplement chromogenny C. perfringens
About This Item
Kod UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
sterylność
sterile; 0.45 μm filtered
Poziom jakości
Formularz
dry powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
microbiological culture: suitable
rozpuszczalność
sterile water: 0.12 g/mL
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
microbiology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective for bacteria: Clostridium perfringens
Powiązane kategorie
Opis ogólny
C. perfringens Millichrome plus Supplement 2 to selektywne podłoże do wykrywania i oznaczania liczby bakterii C. perfringens. Podłoże chromogenne Millichrome jest specjalistycznym rodzajem podłoża hodowlanego stosowanym do wykrywania i izolowania określonych grup bakterii w oparciu o ich zdolność do wytwarzania enzymów z substratami chromogennymi. Jedna fiolka (0,6 g) suplementu wystarcza na 5 l pożywki końcowej. Przygotowany suplement dodaje się do stopionego C. perfringens Millichrome plus Agar Base w temperaturze 45-50 °C.
Zastosowanie
C. perfringens Millichrome plus Supplement 2 jest selektywnym chromogennym suplementem pożywki przeznaczonym do stosowania w jakościowym wykrywaniu i oznaczaniu C. perfringens z różnych próbek.
Opakowanie
1 fiolka 0,6 g (z zakrętką) wystarcza na 5 l.
Uwaga dotycząca przygotowania
  • Dodać 0,12 g C. perfringens Millichrome® plus suplement 2 do 1 ml oczyszczonej wody.
  • Przefiltrować do sterylizacji przy 0,45 μm
  • Dodać 1 mL/L roztworu suplementu 2 do stopionej bazy w temperaturze 45/50 °C.
Komentarz do analizy
Clostridium perfringens jest wykrywane przez charakterystyczny pomarańczowy kolor po 24 godzinach w optymalnej temperaturze wzrostu 37°C, podczas gdy Clostridium difficile tworzy niebieskie lub zielone kolonie po inkubacji w tej samej temperaturze.
Informacje prawne
MilliChrome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)