Key Documents
675393
Hexane
≥95%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC, suitable for EPA ACB B21-02, EPA OTM-45, and EPA ACB B23-05b
Synonim(y):
n-Hexane
About This Item
Polecane produkty
product name
Hexane, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥95%
klasa czystości
HPLC Plus
for residue analysis
Poziom jakości
agency
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
gęstość pary
~3 (vs air)
ciśnienie pary
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥95%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
453 °F
granice wybuchowości
7.7 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.01% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.375 (lit.)
tw
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble(lit.)
gęstość
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of graft-copolymer chains of poly-(dimethylsiloxane)-g-poly(methyl methacrylate).
- Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) characterization of essential oils isolated from various origins.
- To extract free and total gossypol in combination with acetone from cottonseed flakes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-7.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?