57981
5-Nonadecylresorcinol
analytical standard
Synonim(y):
1,3-Dihydroxy-5-nonadecylbenzene, 5-Nonadecyl-1,3-benzenediol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C25H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-20-24(26)22-25(27)21-23/h20-22,26-27H,2-19H2,1H3
Klucz InChI
PUNOCEUUYUXUGR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Polecane produkty
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?