Kluczowe dokumenty
57513
Supelco
OQ/PV and Installation Kit for API MS
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonim(y):
Zestaw kwalifikacyjny API MS
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
mass spectrometry (MS): suitable
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)