Kluczowe dokumenty
56681
Supelco
Hydrocarbon Kit acc. to DIN EN 14039/ISO 16703
Synonim(y):
Alkane content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineral oil content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Waste hydrocarbon content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41113319
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
agency
DIN
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
environmental
Zastosowanie
Zestaw węglowodorów jest przeznaczony do oznaczania węglowodorów w odpadach stałych, w zakresie temperatur wrzenia od 175 °C do 525 °C, metodą chromatografii gazowej i zgodnie z normami DIN EN 14039 i ISO 16703. Węglowodory obejmują n-alkany od C10H22 do C40H82, izoalkany, cykloalkany, alkilobenzeny, alkilonaftaleny i wielopierścieniowe związki aromatyczne.
Komponenty
kit contains:
mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
alkane standard solution
heptane
standard solution for the determination of the retention time
Florisil® tubes
Informacje prawne
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Specjalne standardowe mieszaniny olejów mineralnych są wytwarzane grawimetrycznie do kalibracji.
The special mineral oil standard mixture type A and B, which is used as a stock solution for calibration, is produced gravimetrically from the certified reference material BAM-K010 supplied by the Federal Institute for Materials Research and Testing BAM.