Merck
55608
Supelco
Vitexin 2-O-rhamnoside
analytical standard
Synonim(y):
2-O-Rhamnosylvitexin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2c3c(O)cc(O)c4C(=O)C=C(Oc34)c5ccc(O)cc5)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O14/c1-9-19(33)21(35)23(37)27(38-9)41-26-22(36)20(34)16(8-28)40-25(26)18-13(31)6-12(30)17-14(32)7-15(39-24(17)18)10-2-4-11(29)5-3-10/h2-7,9,16,19-23,25-31,33-37H,8H2,1H3/t9-,16+,19-,20+,21+,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1
Klucz InChI
LYGPBZVKGHHTIE-HUBYJIGHSA-N
Opis ogólny
Witexin 2-O-rhamnoside jest aktywnym składnikiem głogu, członka rodziny Rosaceae, wykazuje szerokie spektrum właściwości farmakologicznych, takich jak działanie przeciwzapalne, uspokajające, antyarytmiczne, skutecznie hamujące utlenianie lipidów, obniżające ciśnienie krwi i poziom cholesterolu w surowicy, poprawiające trawienie i łagodzące zastoje pokarmowe itp.
Zastosowanie
2-O-ramnozyd witeksyny może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w liściach głogu, owocach i próbkach osocza przy użyciu różnych technik chromatografii.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: crataegus
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Determination of vitexin-2 ?-O-rhamnoside in rat plasma by ultra-performance liquid chromatography electrospray ionization tandem mass spectrometry and its application to pharmacokinetic study
Ying X, et al.
Talanta, 72(4), 1500-1506 (2007)
Validation and application by HPLC for simultaneous determination of vitexin-2 ?-O-glucoside, vitexin-2 ?-O-rhamnoside, rutin, vitexin, and hyperoside
Wang H-C, et al.
Journal of Pharmaceutical Analysis, 1(4), 291-296 (2011)
Anne Pick et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(6), 2090-2102 (2011-03-01)
Flavonoids are an interesting group of natural products ubiquitously present in human diet. Their consumption has been associated with various and differing beneficial health effects. However, several flavonoids have been reported to inhibit the breast cancer resistance protein (BCRP) encoded