Kluczowe dokumenty
54730
6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetralin
analytical standard
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetrahydro-1,1,3,4,4,6-hexamethyl-7-naphthyl methyl ketone, 1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthalenyl)ethanone, 5′,6′,7′,8′-Tetrahydro-3′,5′,5′,6′,8′,8′-hexamethyl-2′-acetonaphthone, 6-Acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, AHMT, Fixolide, Musk tonalid, NSC 19550
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤1.0% water
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
CC1CC(C)(C)c2cc(C(C)=O)c(C)cc2C1(C)C
InChI
1S/C18H26O/c1-11-8-16-15(9-14(11)13(3)19)17(4,5)10-12(2)18(16,6)7/h8-9,12H,10H2,1-7H3
Klucz InChI
DNRJTBAOUJJKDY-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)