Kluczowe dokumenty
53777
Millipore
HybriScan Wash Solution
suitable for microbiology, For use with HybriScan
Synonim(y):
Bufor płuczący
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
Poziom jakości
Właściwości
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
(HybriScan)
metody
microbe id | in situ hybriziation: suitable
pojemność
90 mL
90 mL
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Roztwór płuczący 4495 jest przeznaczony do stosowania z systemem detekcji 4495. System 4495 opiera się na wykrywaniu specyficznego dla mikroorganizmów rRNA przy użyciu hybrydyzacji kanapkowej. Odczyt sygnału jest wyzwalany optycznie przez enzymatycznie generowaną zmianę koloru. Wyniki są dostępne w ciągu 2 godzin od badania z etapem wstępnego wzbogacania. Hybrydyzacja kanapkowa zapewnia czułość w surowych próbkach biologicznych, ponieważ nie jest podatna na zakłócenia matrycy. Dzięki zastosowaniu specyficznych sond, system 4495 umożliwia wykrywanie zarówno rodzaju, jak i gatunku. Roztwór płuczący służy do usuwania wszelkich niezwiązanych cząsteczek, takich jak sondy i enzymy, przed reakcją enzym-substrat.
Zastosowanie
Roztwór myjący 4495 jest używany z systemem wykrywania drobnoustrojów 4495 opartym na hybrydyzacji kanapkowej w wielu dziedzinach analitycznych, w tym do monitorowania zawartości drobnoustrojów w piwie, winie, napojach bezalkoholowych, wodzie pitnej, szerokiej gamie produktów spożywczych i ściekach.
Informacje prawne
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)