Kluczowe dokumenty
53721
DL-Norvaline
analytical standard
Synonim(y):
DL-2-aminopentanoic acid, DL-nor-Val, Norval, (±)-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (HPLC)
98.5-101.5% (NT)
Formularz
powder or crystals
aktywność optyczna
[α]25/D 0.00±0.10°, c = 2 in 5 M HCl
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
klasy chemiczne analitów
amino acids, peptides, proteins
metody
HPLC: suitable
kolor
white to off-white
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
CCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)