Merck
53086
Supelco
(S)-3-Hydroxybutyric acid
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.10
Beilstein:
1720567
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥97.0% (HPLC)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]/D 24.0 to 26.0°, c = 6 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)