Kluczowe dokumenty
51759
Rapid Enterococci ChromoSelect Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Enterococci Rapid ChromoSelect Agar
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
chromogenic mixture, 0.06 g/L
disodium hydrogen phosphate, 1.25 g/L
peptone special, 10 g/L
polysorbate 80, 2 g/L
sodium azide, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
zanieczyszczenia
sodium azide
pH końcowe
7.5±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Staphylococcus spp.
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms