Merck
51082
Supelco
Bromhexine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
2-Amino-3,5-dibromo-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine hydrochloride, N-(2-Amino-3,5-dibromobenzyl)-N-methylcyclohexylamine hydrochloride, Bromohexine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20Br2N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.59
Beilstein:
4848376
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
98.0-102.0% (AT)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
Cl.CN(Cc1cc(Br)cc(Br)c1N)C2CCCCC2
InChI
1S/C14H20Br2N2.ClH/c1-18(12-5-3-2-4-6-12)9-10-7-11(15)8-13(16)14(10)17;/h7-8,12H,2-6,9,17H2,1H3;1H
Klucz InChI
UCDKONUHZNTQPY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek bromheksyny może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu chlorowodorku bromheksyny w:
  • Syropie na kaszel i przeziębienie przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
  • Preparatach farmaceutycznych przy użyciu gazowej chromatografii cieczowej (GLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simultaneous determination of bromhexine hydrochloride and methyl and propyl p-hydroxybenzoate and determination of dextromethorphan hydrobromide in cough-cold syrup by high-performance liquid chromatography.
Rauha P-J, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 15(2), 287-293 (1996)
Gas-liquid chromatographic and ion-pair high-performance liquid chromatographic determination of pseudoephedrine hydrochloride and bromhexine hydrochloride in pharmaceuticals.
Rao V E, et al.
Analyst, 112(6), 871-874 (1987)
Ryusuke Kajihara et al.
International journal of pharmaceutics, 481(1-2), 132-139 (2015-02-11)
Multiple-unit tablets consisting of polymer-coated microgranules and excipients have a number of advantageous pharmaceutical properties. Polymer-coated microgranules are known to often lose their functionality because of damage to the polymer coating caused by tableting, and the mechanism of polymer coating