Kluczowe dokumenty
50126
tert-Butyl methyl ether
suitable for HPLC, ≥99.8% (GC)
Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
3.1 (vs air)
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
705 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
15.1 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.05% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
n20/D 1.369
bp
55-56 °C (lit.)
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 220 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.1
λ: 280 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)