Key Documents
48716
Gassner Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonim(y):
Water Blue Metachrome-yellow Lactose Agar according to Gassner
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 13 g/L
lactose, 43 g/L
metachrome yellow, 1.25 g/L
peptone, 14 g/L
sodium chloride, 5 g/L
water blue, 0.62 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?