Kluczowe dokumenty
46344
Phenol solution
100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
100 μg/mL in acetonitrile
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Próbkach powietrza z obór trzody chlewnej i bydła mlecznego za pomocą modułu desorpcji termicznej (TD) połączonego z wielowymiarową chromatografią gazową (MDGC) - spektrometrią masową (MS)/olfaktometrią (O).
- Próbki wydychanego oddechu od palaczy papierosów tytoniowych i papierosów elektronicznych metodą GC-MS.
- Próbki oddechu bydła metodą mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) i GC-MS.
- Próbki krwi bydlęcej metodą ekstrakcji headspace in-tube (HS-INTEX) GC-MS.
- Próbki powietrza przemysłowego i miejskiego metodą TD-GC-MS.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)