Merck
45793
Supelco
9-Methylanthracene
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.26
Beilstein:
1907463
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
196-197 °C/12 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
Klucz InChI
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
K Takegoshi et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 11(3-4), 189-196 (1998-08-07)
The locus of the photodimerization reaction of 9-methylanthracene in the crystal was examined by high-resolution solid-state 13C NMR techniques. Examination of the 13C spectra of the products showed that only the trans dimer is formed by the solid state photodimerization
H S Lamparczyk et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 16(4), 325-333 (1986-04-01)
The metabolism of 9-methylanthracene by liver microsomal preparations from 3-methylcholanthrene-treated rats was examined. The principal metabolites identified were 9-hydroxymethylanthracene, the 1,2- and 3,4-dihydrodiols of the parent hydrocarbon and the 3,4-dihydrodiol of the 9-hydroxymethyl derivative. A small amount of a product
Samantha L Jenkins et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 62(4-5), 1131-1139 (2005-06-15)
Reaction of single crystals of benzoic and trans-cinnamic acids with 200 Torr pressure of ammonia gas in a sealed glass bulb at 20 degrees C generates the corresponding ammonium salts; there is no sign of any 1:2 adduct as has
Klaus Pittertschatscher et al.
Analytical biochemistry, 308(2), 300-306 (2002-11-07)
A novel one-step ethylchloroformate (ECF) derivatization of histamine in biological liquid matrices that allows the sensitive quantification by gas chromatography and mass spectroscopic detection (GC-MS) from small volumes of blood plasma or cell culture supernatants within 15 min is described.
Kamlesh Awasthi et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(40), 10603-10609 (2009-10-02)
Photoluminescence of electron donor-acceptor pairs that show photoinduced electron transfer (PIET) has been measured in a polymer film under simultaneous application of electric field and magnetic field. Fluorescence emitted from the locally excited state (LE fluorescence) of 9-methylanthracene (MAnt) and