Merck
45735
Supelco
Flumequine
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H12FNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.25
Beilstein:
490724
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
EPA 1694
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Struktura chemiczna: fluorochinolon
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
C Ferraresi et al.
Poultry science, 92(12), 3158-3165 (2013-11-16)
Flumequine (FLU) is used in the treatment of systemic bacterial infections in poultry, including colibacillosis, which is a common disease in turkeys. The pharmacokinetic (PK) behavior of FLU administered to 32 healthy turkeys as an oral bolus via gavage or