Merck
45466
Supelco
Dodin
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-Dodecyl-guanidiniumacetat
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H33N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.44
Beilstein:
6546960
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC(O)=O.CCCCCCCCCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C13H29N3.C2H4O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-13(14)15;1-2(3)4/h2-12H2,1H3,(H4,14,15,16);1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
YIKWKLYQRFRGPM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gas-liquid chromatographic method for the determination of dodine in fruit.
J Hajslová et al.
Journal of chromatography, 348(2), 437-440 (1985-12-04)
Rozenn Le Grand et al.
Journal of AOAC International, 94(1), 300-306 (2011-03-12)
A rapid and sensitive LC/electrospray ionization-MS/MS method has been developed for the determination of dodine in fruit samples. Based on a liquid-liquid extraction of 10 g solid fruit homogenate using an acetone-dichloromethane-hexane mixture and acetate ammonium buffer (pH 4.5), this
S Petrova et al.
Acta physiologica et pharmacologica Bulgarica, 7(4), 58-64 (1981-01-01)
The pollution of the environment with pesticides of different chemical classes (amines, carbamates, guanidines, etc.) and nitrogen fertilizers creates the danger of the in vivo formation of carcinogenic nitrosocompounds. The fungicide Dodin represents dodecylguanidineacetate (DGA), whose chemical structure presupposes a
Julieta B Posadas et al.
Mycologia, 104(4), 974-980 (2012-02-09)
This study evaluated the quaternary ammonium compound cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB) as an alternative to the chemically related dodecylguanidine (dodine) for the selective isolation of entomopathogenic fungi. Oatmeal agar (OA) with chloramphenicol was used as basal medium, and three
R Assini et al.
La Medicina del lavoro, 85(4), 321-326 (1994-07-01)
Current pesticide exposure levels can induce a state of sensitization in exposed workers and only in exceptional situations cause severe intoxication. Three cases are reported--one suffering from urticaria/angio-edema, one from asthma and the other from oculo-rhinitis. Only one subject was