Kluczowe dokumenty
45437
Dichlorprop-methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Methyl 2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H10Cl2O3/c1-6(10(13)14-2)15-9-4-3-7(11)5-8(9)12/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
SCHCPDWDIOTCMJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)