Kluczowe dokumenty
45402
Coumachlor
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(±)-3-(α-Acetonyl-p-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, p-Chlorowarfarin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
168-170 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)CC(c1ccc(Cl)cc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H15ClO4/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(20)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
Klucz InChI
DEKWZWCFHUABHE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.