4465661
iDQuant™ Standards Kit for Pesticide
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
Format
multi-component solution
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Aby wyświetlić notę aplikacyjną dotyczącą zestawu iDQuant Standards Kit for Pesticide Analysis, odwiedź ten link do noty aplikacyjnej.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)