Kluczowe dokumenty
42598
Supelco
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 22,000
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
Numer E:
E1204
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
for GPC
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mn ~21300
Mp ~22000
Mw ~22800
Mw/Mn ~1.07
klasy chemiczne analitów
oligosaccharides
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Pullulan Standards są najczęściej używane do uzyskania rozkładu masy cząsteczkowej próbek celulozowych. Składa się głównie z jednostek polimaltotriozy połączonych ze sobą wiązaniami α-(1→6).
Zastosowanie
Może być stosowany do oznaczania masy cząsteczkowej hydrolizatu za pomocą chromatografii żelowej, w badaniu przeprowadzonym w celu zbadania enzymatycznej degradacji chityn i częściowo deacetylowanych chityn.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enzymatic degradation of chitins and partially deacetylated chitins.
Shigemasa, Yoshihiro, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 16.1, 43-49 (1994)
Chi-San Wu
Handbook Of Size Exclusion Chromatography And Related Techniques: Revised And Expanded, 336-336 (2003)