01615
Pullulan Standard
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 200,000
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
for GPC
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mn ~188500
Mp ~200000
Mw ~212000
Mw/Mn ~1.13
klasy chemiczne analitów
oligosaccharides
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)