Merck
41610
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfate
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.13
Beilstein:
635994
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
4.3 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.7 mmHg ( 25 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
923 °F
zanieczyszczenia
≤0.4% free acid (as H2SO4)
pozostałość po prażeniu
≤0.02%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.386 (lit.)
n20/D 1.387
bp
188 °C (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 0.26 g/mL, clear, colorless
diethyl ether: 1.3 g/5mL, clear, colorless
gęstość
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
ciąg SMILES
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Klucz InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Siarczan dimetylu jest estrem dimetylowym kwasu siarkowego. Ulega hydrolizie, w wyniku której powstaje siarczan monometylu. Występuje jako zanieczyszczenie w popiołach lotnych i pyłach zawieszonych w powietrzu powstających podczas procesów spalania węgla.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J D McGhee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 76(5), 2133-2137 (1979-05-01)
We have measured the effect of the histones in the nucleosome core particle on methylation of purines in nucleosome DNA by dimethyl sulfate. By using 32P terminally labeled nucleosome cores, we have examined the pattern of strand cleavage at methylated
M L Lee et al.
Science (New York, N.Y.), 207(4427), 186-188 (1980-01-11)
Dimethyl sulfate and its hydrolysis product monomethyl sulfate have been found at concentrations as high as 830 parts per million in fly ash and in airborne particulate matter from coal combustion processes. This discovery poses a new environmental problem because
Kwang Sun Ryu et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(4), 731-739 (2007-01-26)
The physical properties of polyaniline (PAn) powder, doped by nucleophilic doping of dimethyl sulfate (DMS), were characterized, as well as its electrochemical behaviors, to investigate the possibility of a power source device adopting the PAn-DMS electrodes. It is shown that
Yogo Sakakibara et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(22), 8396-8399 (2011-05-12)
The movement of the small ribosomal subunit (30S) relative to the large ribosomal subunit (50S) during translation is widely known, but many molecular details and roles of rRNA and proteins in this process are still undefined, especially in solution models.
Li Z Luo et al.
PloS one, 7(3), e30541-e30541 (2012-03-14)
The potential for human disease treatment using human pluripotent stem cells, including embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells (iPSCs), also carries the risk of added genomic instability. Genomic instability is most often linked to DNA repair deficiencies, which